Learn More
1-(2-tétrahydropyranyle)-3-(trifluorométhyle)- acide 1H-pyrazole-5-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438646 1 g 1g
15405655 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64012.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1141878-45-6 | C9H12BF3N2O3 | 264.011 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1141878-45-6
Formule moléculaire C9H12BF3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 264.011
Numéro MDL MFCD17214248
Clé InChI IIRVABFYRULQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-tetrahydropyran-2-yl-3-trifluoromethyl pyrazole-5-boronic acid, 1-oxan-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 2-tetrahydropyran-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl boronic acid, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronicacid, 2-oxan-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, acmc-2099kl, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, b-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
CID PubChem 53216481
Nom IUPAC Acide [2-(oxane-2-yl)-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]boronique
SMILES B(C1=CC(=NN1C2CCCCO2)C(F)(F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 264.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide