Learn More
1-(2-Thénoyl)-3,3,3-trifluoroacétone, 99 % (poids sec) peut contenir jusqu’à ≈2 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone is widely used in the analysis of metals such as actinides and lanthanides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé 1-(2-thénoyl)-3,3,3-trifluoroacétone est largement utilisé dans l’analyse des métaux tels que les actinides et les lanthanides.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1- (2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone |
| Point de fusion | 41°C to 44°C |
| Point d’ébullition | 96°C to 98°C (8 mmHg) |
| Point d’éclair | 111°C (231°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | (poids sec) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 168645 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol and ethanol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 222.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |