Learn More
Chlorhydrate de 1-(2-Thien-2-ylphényl)méthanamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10692035
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10692035 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10219332 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10692035 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35563CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 863991-95-1
Formule moléculaire C11H12ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 225.73
Numéro MDL MFCD07772821
Clé InChI XLJIHGHEJAGJJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-thien-2-ylphenyl methanamine hydrochloride, 1-2-thien-2-ylphenyl methylamine hydrochloride, 2-thiophen-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-thien-2-ylphenyl methanaminehydrochloride, 1-2-thiophen-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, c11h11ns.hcl, 2-thiophen-2-yl-benzylamine hydrochloride, 2-2-thienyl phenyl methylamine, chloride, 2-thien-2-yl phenyl methylamine hydrochloride
CID PubChem 18525724
Nom IUPAC 1-[2-(thiophène-2-yl)phényle]méthanamine chlorhydrate
SMILES Cl.NCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Thien-2-ylphenyl)methanamine hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 225.74
Pourcentage de pureté 95%