Learn More
Ester pinacol d’acide 1-[(2-thiényl)méthyl]-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11906251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11906251 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11906251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445580010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
CAS 864754-19-8
Point de fusion 57°C to 59°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H19BN2O2S
Numéro MDL MFCD08706027
Quantité 1 g
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole, pubchem18444
Clé InChI ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CC=CS2)N=C1
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(thiophén-2-ylméthyl)pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 290.19
CID PubChem 17749925
Poids de la formule 290.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.