Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-(2-triméthylsilylethoxy)méthyl-1H-pyrazole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496070 1 g 1g
15495115 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496070 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27043.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 903550-12-9 | Molecular Formula: C15H29BN2O3Si | Molecular Weight: 324.303 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 903550-12-9
Formule moléculaire C15H29BN2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 324.303
Numéro MDL MFCD09037502
Clé InChI FVCZMGOMGHMAIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-1h-pyrazole, 1-2-trimethylsilylethoxy methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1-2-trimethylsilanylethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxy methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl pyrazole, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxyl methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl-1h-pyrazole
CID PubChem 44755201
Nom IUPAC triméthyl-[2-[[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]méthoxy]éthyl]silane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2COCC[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 324.31
Pourcentage de pureté 95%