Learn More
1(2H)-Phthalazinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10541324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10541324 5 g Flacon en verre 5g
10390564 25 g Flacon en verre 25g
10228373 100 g Flacon en verre 100g
10483355 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10541324 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384570050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 119-39-1 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-39-1
Formule moléculaire C8H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00006892
Clé InChI IJAPPYDYQCXOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1 2h-phthalazinone, phthalazin-1 2h-one, phthalazone, phthalazinone, phthalazin-1-one, 1-phthalazinol, phthalazin-1-ol, 1-hydroxyphthalazine, 1 2h phthalazinone, 1,2-dihydrophthalazin-1-one
CID PubChem 8394
ChEBI CHEBI:34023
Nom IUPAC 2H-phthalazine-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1(2H)-Phthalazinone
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184.0°C to 187.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline