Learn More
1,3,2-Dioxathiane 2-oxide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30986714
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30986714 5 g
30984550 25 g
30973206 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30986714 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1491735g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,2-Dioxathiane 2-oxide
CAS 4176-55-0
Formule moléculaire C3H6O3S
Numéro MDL MFCD01682880
Quantité 5 g
SMILES O=S1OCCCO1
Poids moléculaire (g/mol) 122.14
Pourcentage de pureté 98%