Learn More
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxyde, TRC
Code produit 30377351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30377351 1 g
30369907 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30377351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4868651G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-53-3
Formule moléculaire C2 H4 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 124.12
Synonyme Ethylene Glycol Cyclic Sulfate, 1,2-Ethylene Sulfate, Ethylene Sulfate, NSC 526594
Nom IUPAC 1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxyde
SMILES O=S1(=O)OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-Dioxide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Poids de la formule 123.983