Learn More
1,3,3,4,4-Pentaméthyl-2-acétyl-1-cyclopentène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,3,4,4-Pentamethyl-2-acetyl-1-cyclopentene |
| CAS | 13144-88-2 |
| Formule moléculaire | C12H20O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1-(2,4,4,5,5-pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl)-ethanone, Methyl 2,4,4,5,5-Pentamethyl-1-cyclopenten-1-yl Ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20O/c1-8-7-11(3,4)12(5,6)10(8)9(2)13/h7H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(=O)C1=C(C)CC(C)(C)C1(C)C |
| Nom IUPAC | 1-(2,4,4,5,5-pentaméthylcyclopentén-1-yl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.29 |
| Poids de la formule | 180.1514 |