Learn More
1-[(3,3-Diphénylpropyl)méthylamino]-2-méthyl-2-propanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 297.2093 |
| Pourcentage de pureté | >95% |