Learn More
1,3,3-Triphényl-2-propén-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,3-Triphenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 849-01-4 |
| Formule moléculaire | C21H16O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | NSC 10420, NSC 53394, beta-Phenylchalcone |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H16O/c22-21(19-14-8-3-9-15-19)16-20(17-10-4-1-5-11-17)18-12-6-2-7-13-18/h1-16H |
| SMILES | O=C(C=C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 1,3,3-triphénylprop-2-én-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.35 |
| Poids de la formule | 284.1201 |