Learn More
1-[3 -(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pipéridine, Thermo Scientific™
Code produit 11330627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330627 250 mg 250mg
10575164 1 g 1g
10585164 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11330627 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45239CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 859833-21-9
Formule moléculaire C18H28BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 301.24
Numéro MDL MFCD08435871
Clé InChI KEKNXVTYDJCRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 3-piperidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, amtb771, 3-piperidin-1-ylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-piperidinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 16414184
Nom IUPAC 1-[[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthyl]pipéridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 301.24
Pourcentage de pureté 97%