Learn More
1-[3-(4,4,5,5-Tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10259222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259222 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10423403 1 g Flacon en verre ambré -
10193414 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10259222 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32939CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 852227-94-2
Formule moléculaire C15H19BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.14
Numéro MDL MFCD07368520
Clé InChI GVSCNAOZDQCWJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3-pyrazol-1-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-pyrazolylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
CID PubChem 4961249
Nom IUPAC 1-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]pyrazole
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 270.14
Pourcentage de pureté 97%