Learn More
1-(3-(4,4,5,5-Tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényle)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 287.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |