Learn More
1-(3,4,5,6-Tétrahydrophthalimido)-2,3-dihydroxypropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido)-2,3-dihydroxypropane |
| CAS | 62457-35-6 |
| Formule moléculaire | C11H11NO4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-(2,3-Dihydroxypropyl)-1H-Isoindole-1,3(2H)-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11NO4/c13-6-7(14)5-12-10(15)8-3-1-2-4-9(8)11(12)16/h1-4,7,13-14H,5-6H2 |
| SMILES | OCC(O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2-(2,3-dihydroxypropyl)isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.21 |
| Poids de la formule | 221.0688 |