Learn More
Chlorhydrate de 1,3,4,6-tétra-O-acétyl-2-amino-2-désoxy-β-D-glucopyranose, TRC
Product Code. 30425741
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30425741 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30425741 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT237500500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose Hydrochloride
CAS 10034-20-5
Formule moléculaire C14 H21 N O9 . Cl H
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
SMILES Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacétyloxy-5-aminooxan-2-yl]acétate de méthyle ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 383.78
Poids de la formule 383.0983