Learn More
Chlorhydrate de 1,3,4,6-tétra-O-acétyl-2-amino-2-désoxy-β-D-glucopyranose, TRC
Code produit 30420690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420690 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420690 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2375002G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose Hydrochloride
CAS 10034-20-5
Formule moléculaire C14 H21 N O9 . Cl H
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
SMILES Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacétyloxy-5-aminooxan-2-yl]acétate de méthyle ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 383.78
Poids de la formule 383.0983