Learn More
1-(3,4-dichlorobenzyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442008 25 g 25g
15422008 1 g 1g
15432008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15442008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55685.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 55513-17-2 | C11H14Cl2N2 | 245.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55513-17-2
Formule moléculaire C11H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 245.147
Numéro MDL MFCD03407488
Clé InChI PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl piperazine, piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl, 1-3,4-dichloro-benzyl-piperazine, acmc-20apc5, 3,4-dichlorobenzylpiperazine, 1-3,4-dichlorobenyl piperazine, 3,4-dichlorophenyl methyl piperazine
CID PubChem 2758074
Nom IUPAC 1-[(3,4-dichlorophényl)méthyl]pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.225 g/mL
Point d’ébullition 124°C to 128°C (0.02 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 245.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide