Learn More
1-(3,4-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-1-propanone, TRC
Code produit 30369979
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30369979 250 mg 250mg
30384161 50 mg -
30379690 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30369979 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD444995250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1032822-42-6
Formule moléculaire C13H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.28
SMILES CCC(=O)N1CCc2cc(OC)c(O)cc2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3,4-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-1-propanone
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H17NO3/c1-3-13(16)14-5-4-9-7-12(17-2)11(15)6-10(9)8-14/h6-7,15H,3-5,8H2,1-2H3
Poids de la formule 235.1208