Learn More
1,3,5,7-Cyclooctatétraène, 98 %, stabilisé avec 0,1 % d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349779
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349779 5 g 5g
11359779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22636.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
1,3,5,7-Cyclooctatetraene is used in the synthesis of highly organic film for silicon surfaces to improve its chemical and physical properties. It is also used in liquid state organic dye lasers, as triplet state quencher to reduce dye blinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5,7-cyclooctatétraène est utilisé dans la synthèse de film hautement organique pour les surfaces de silicium afin d’améliorer ses propriétés chimiques et physiques. Il est également utilisé dans les lasers à colorant organique à l’état liquide, comme extincteur d’état triplet pour réduire le clignotement du colorant.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’air. Stocker à -20°C. Conserver à l’abri des agents oxydants, de l’air, de la chaleur, du rayonnement ultraviolet, des initiateurs de radicaux libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-20-9
Formule moléculaire C8H8
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00004161
Clé InChI KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonyme 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
CID PubChem 637866
Nom IUPAC (1Z,3Z,5Z,7Z)-cycloocta-1,3,5,7-tetraene
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Note relative au nom stabilized with 0.1% Hydroquinone
Point de fusion -5°C
Densité 0.925
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.537
Quantité 5 g
Numéro UN UN2358
Beilstein 2496800
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%