Learn More
1,3,5,7-cyclooctatétraène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10194120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10194120 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10637934 250 mg Flacon en verre 250mg
10413645 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10194120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160570025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80€
    82.65€ / 2.5g
    Économisez 9.15€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-20-9
Formule moléculaire C8H8
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00004161
Clé InChI KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonyme 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
CID PubChem 637866
Nom IUPAC Cyclooctatétraène
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -27°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5365 to 1.5385
Quantité 2.5 g
Beilstein 05, I, 228
Merck Index 15, 2731
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Cyclooctatetraene