Learn More
1,3,5,7-cyclooctatétraène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10413645 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10413645 10 g Flacon en verre 10g
10637934 250 mg Flacon en verre 250mg
10194120 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10413645 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-20-9
Formule moléculaire C8H8
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00004161
Clé InChI KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonyme 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
CID PubChem 637866
Nom IUPAC (1Z,3Z,5Z,7Z)-cycloocta-1,3,5,7-tetraene
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -27°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5365 to 1.5385
Quantité 10 g
Beilstein 05, I, 228
Merck Index 15, 2731
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide