Learn More
Chlorure de 1,3,5-benzènetricarbonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397196 25 g 25g
11387196 5 g 5g
11307206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07255.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    95.65€ / 25g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265.47 g/mol
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride was used in the synthesis of chiral azoaromatic dendrimeric systems. It was used to study the structure of activated composite membranes containing organophosphorus extractants as carriers. It was the starting material for two tritopic amides derived from 3- and 4-methylaminopyridine which self-assembled into nanoballs on treatment with palladium(II) nitrate in DMSO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 1,3,5-benzènetricarbonyl a été utilisé dans la synthèse de systèmes dendrimères azoaromatiques chiraux. Il a été utilisé pour étudier la structure des membranes composites activées contenant des extractants organophosphorés comme porteurs. C’était le matériau de départ de deux amides tritopiques dérivés du 3- et 4-méthylaminopyridine qui s’étaient auto-assemblés en nanobilles lors du traitement par le nitrate de palladium(II) dans le DMSO.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme (10 % soluble, limpide à très légèrement trouble, incolore à jaune pâle) et dans le toluène. Solubilité dans l’eau : Réagit.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Incompatible avec l’eau, les agents de bases et oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4422-95-1
Formule moléculaire C9H3Cl3O3
Poids moléculaire (g/mol) 265.47
Numéro MDL MFCD00000679
Clé InChI UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
CID PubChem 78138
SMILES ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
Point de fusion 34°C to 38°C
Point d’ébullition 180°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2940936
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform(soluble10%,clear to very slightly hazy,colorless to faintly yellow) and toluene. Solubility in water: Reacts.
Nom IUPAC benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Poids de la formule 265.48
Pourcentage de pureté ≥98%