Learn More
Acide 1,3,5-benzènetricarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid is used for the preparation of plastic, man-madefiber, water soluble alkyl resin, plasticizer and medicament intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate, epoxy curing agent, plasticizers, adhesive and coating material. Further, it combines with para-hydroxypyridine to make a water-based gel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 1,3,5-benzènetricarboxylique est utilisé pour la préparation du plastique, du madefiber humain, de la résine alkyle hydrosoluble, du plastifiant et de l’intermédiaire médico-soluble. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, agent de durcissement de l’époxy, plastifiants, adhésif et matériau de revêtement. De plus, il se combine avec la para-hydroxypyridine pour fabriquer un gel à base d’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid |
| Point de fusion | 374°C to 376°C |
| Point d’éclair | 328°C (622°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2053080 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol and methanol. |
| Poids de la formule | 210.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |