Learn More
Acide 1,3,5-benzènetricarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458496 50 g 50g
11324599 100 g 100g
11468496 250 g 250g
11334599 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11458496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15947.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid is used for the preparation of plastic, man-madefiber, water soluble alkyl resin, plasticizer and medicament intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate, epoxy curing agent, plasticizers, adhesive and coating material. Further, it combines with para-hydroxypyridine to make a water-based gel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1,3,5-benzènetricarboxylique est utilisé pour la préparation du plastique, du madefiber humain, de la résine alkyle hydrosoluble, du plastifiant et de l’intermédiaire médico-soluble. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, agent de durcissement de l’époxy, plastifiants, adhésif et matériau de revêtement. De plus, il se combine avec la para-hydroxypyridine pour fabriquer un gel à base d’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-95-0
Formule moléculaire C9H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Numéro MDL MFCD00002517
Clé InChI QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
CID PubChem 11138
ChEBI CHEBI:46032
Nom IUPAC Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Point de fusion 374°C to 376°C
Point d’éclair 328°C (622°F)
Quantité 50 g
Beilstein 2053080
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and methanol.
Poids de la formule 210.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid