Learn More
Acide 1,3,5-benzènetricarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10163581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10163581 5 g Flacon en verre 5g
10253661 50 g Flacon en plastique 50g
10730585 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10163581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105350050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
1, 3, Acide 5-benzènetricarboxylique, 98 %, C9H6O6, numéro CAS 554-95-0, acide tricarboxylique 1,3,5-benzène, acide 1,3,5-benzènetricarboxylique, acide 1,3,5-tricarboxybenzène, acide 5-carboxyisophtalique, chembl77562, ou36oo5mtn, acide trimésique, acide triméinique, acide trimésitrique, unii-ou36oo5mnt, 500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-95-0
Formule moléculaire C9H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Numéro MDL MFCD00002517
Clé InChI QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
CID PubChem 11138
ChEBI CHEBI:46032
Nom IUPAC Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 380.0°C
Point d’éclair >250°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3(CO2H)3
Quantité 5 g
Beilstein 09, 978
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.6g/L (25°C)- 7.9g/L (50°C). Other solubilities: 1.24g/100g ethyl ether- 8g/100g methanol,0.46g/100g acetic acid- >20.00g/100g thf (25°C),1.88g/100g acetone- <0.01g/100g xylene (25°C),<0.01g/1
Poids de la formule 210.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.