Learn More
Acide 1,3,5-benzènetricarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10730585 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10730585 500 g Flacon en plastique 500g
10163581 5 g Flacon en verre 5g
10253661 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10730585 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    294.65€ / 500g
    Économisez 58.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1, 3, Acide 5-benzènetricarboxylique, 98 %, C9H6O6, numéro CAS 554-95-0, acide tricarboxylique 1,3,5-benzène, acide 1,3,5-benzènetricarboxylique, acide 1,3,5-tricarboxybenzène, acide 5-carboxyisophtalique, chembl77562, ou36oo5mtn, acide trimésique, acide triméinique, acide trimésitrique, unii-ou36oo5mnt, 500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-95-0
Formule moléculaire C9H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Numéro MDL MFCD00002517
Clé InChI QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
CID PubChem 11138
ChEBI CHEBI:46032
Nom IUPAC Acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 380.0°C
Point d’éclair >250°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H3(CO2H)3
Quantité 500 g
Beilstein 09, 978
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.6g/L (25°C)- 7.9g/L (50°C). Other solubilities: 1.24g/100g ethyl ether- 8g/100g methanol,0.46g/100g acetic acid- >20.00g/100g thf (25°C),1.88g/100g acetone- <0.01g/100g xylene (25°C),<0.01g/1
Poids de la formule 210.14
Pourcentage de pureté 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.