Learn More
1-(3,5-Bis(benzyloxy)phényl)pent-1-én-3-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)pent-1-en-3-one |
| CAS | 34589-89-4 |
| Formule moléculaire | C25H24O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-[3,5-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-1-penten-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H24O3/c1-2-23(26)14-13-22-15-24(27-18-20-9-5-3-6-10-20)17-25(16-22)28-19-21-11-7-4-8-12-21/h3-17H,2,18-19H2,1H3/b14-13- |
| SMILES | CCC(=O)\C=C/c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| Nom IUPAC | (Z)-1-[3,5-bis(phénylméthoxy)phényl]pent-1-en-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.46 |
| Poids de la formule | 372.1725 |