Learn More
1-[3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl]éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434627 25 g 25g
15414627 1 g 1g
15424627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15434627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31972.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 368-63-8 | C10H8F6O | 258.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-63-8
Formule moléculaire C10H8F6O
Poids moléculaire (g/mol) 258.16
Numéro MDL MFCD01632521,MFCD03093011
Clé InChI MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, alfa-methyl-3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, pubchem4672, pubchem14254, 1-3,5-bis-trifluoromethylphenyl ethanol, acmc-209vt9, benzenemethanol, alpha-methyl-3,5-bis trifluoromethyl
CID PubChem 6425739
Nom IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanol
SMILES CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Point de fusion 70°C to 74°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 258.16
Pourcentage de pureté 98%