Learn More
1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30966672
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30966672 5 g
30964697 1 g
30955707 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30966672 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD109185g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 2887-72-1
Formule moléculaire C8H6Br2O2
Numéro MDL MFCD00075779
Quantité 5 g
SMILES CC(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 293.94
Pourcentage de pureté 98%