Learn More
1-(3,5-dichlorophényle)-1H-pyrrole-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10416662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10416662 1 g Flacon en verre ambré 1g
10572642 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10416662 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD08850DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 175136-79-5
Formule moléculaire C11H7Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 240.08
Numéro MDL MFCD00174281
Clé InChI GNBDQGBCNPLAQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, acmc-1c802, n-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbald ehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-3,5-dichlorophenyl
CID PubChem 2777016
SMILES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)N1C=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-(3,5-dichlorophényl)-1H-pyrrole-2-carbaldéhyde
Poids de la formule 240.09
Pourcentage de pureté 97%