Learn More
Acide 1-(3,5-dichlorophényl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10273712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10273712 1 g 1g
10069471 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10273712 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SP01487DA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 306936-60-7
Formule moléculaire C13H12Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 299.151
Numéro MDL MFCD02677727
Clé InChI CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
CID PubChem 2743017
Nom IUPAC acide 1-(3,5-dichlorophényle)-5-propylpyrazole-4-carboxylique
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 299.16
Pourcentage de pureté 97%