Learn More
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30779241
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30779241 1 g
30775943 25 g
30767659 10 g
30775437 5 g
30769471 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30779241 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD109431g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 14401-72-0
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Numéro MDL MFCD00045189
Quantité 1 g
SMILES CC(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Pourcentage de pureté 97%