Learn More
1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphényl)éthan-1-one, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3, 5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 172.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |