Learn More
1-(3,5-diméthyl-1H-pyrrol-2-yl)éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10273762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10273762 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10273762 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW06333DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
CAS 1500-93-2
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H11NO
Numéro MDL MFCD00982312
Quantité 1 g
Synonyme 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2-acetyl-3,5-dimethylpyrrole, 3,5-dimethyl-2-acetylpyrrol, ethanone,1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl, 1-2e-3,5-dimethylpyrrol-2-ylidene ethanol, ethanone, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl-9ci, ethanol, 1-3,5-dimethyl-2h-pyrrol-2-ylidene-9ci
Clé InChI KSZNMNSPWOIFPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C)C=C(C)N1
Nom IUPAC 1-(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
CID PubChem 2798358
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%