Learn More
1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31007332
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007332 100 g
31006842 1 g
31000235 25 g
30997454 500 g
30990989 10 g
30989937 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31007332 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12013100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone
CAS 5379-16-8
Formule moléculaire C10H12O
Numéro MDL MFCD01075693
Quantité 100 g
SMILES CC(=O)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 148.20
Pourcentage de pureté 98%