Learn More
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Code produit 30413857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30413857 2.5 g -
30420870 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30413857 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2740452.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4328-94-3
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Nom IUPAC Pentane-1,3,5-triol
SMILES OCCC(O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Pentanetriol
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
Poids de la formule 120.0786