Learn More
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Code produit 30420870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420870 250 mg 250mg
30413857 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30420870 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP274045250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4328-94-3
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Nom IUPAC Pentane-1,3,5-triol
SMILES OCCC(O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Pentanetriol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
Poids de la formule 120.0786