Learn More
1,3,5-Tri(1-naphtyl)benzène, TRC
Code produit 30454607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454607 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454607 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88630810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene
CAS 7059-70-3
Formule moléculaire C36H24
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C36H24/c1-4-16-31-25(10-1)13-7-19-34(31)28-22-29(35-20-8-14-26-11-2-5-17-32(26)35)24-30(23-28)36-21-9-15-27-12-3-6-18-33(27)36/h1-24H
SMILES c1ccc2c(cccc2c1)c3cc(cc(c3)c4cccc5ccccc45)c6cccc7ccccc67
Nom IUPAC 1-(3,5-dinaphtalén-1-ylphényl)naphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 456.58
Poids de la formule 456.1878