Learn More
1,3,5-Tri(anthracène-9-yl)benzène (contient ~20 % d’inorganiques), TRC
Code produit 30454705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454705 50 mg 50mg
30449851 100 mg 100mg
30451260 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89676350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 713542-04-2
Formule moléculaire C48H30
Poids moléculaire (g/mol) 606.75
Synonyme 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[anthracene], 1,3,5-Tri(9-anthryl)benzene
Nom IUPAC 9-[3,5-di(anthracène-9-yl)phényl]anthréène
SMILES c1ccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5cc6ccccc46)c7c8ccccc8cc9ccccc79)c%10ccccc%10cc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzene
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C48H30/c1-7-19-40-31(13-1)25-32-14-2-8-20-41(32)46(40)37-28-38(47-42-21-9-3-15-33(42)26-34-16-4-10-22-43(34)47)30-39(29-37)48-44-23-11-5-17-35(44)27-36-18-6-12-24-45(36)48/h1-30H
Poids de la formule 606.2348