Learn More
1,3,5-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine, 96 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.880 g/mL |
| Point d’ébullition | 94°C (0.7 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.466 |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 111423 |
| Poids de la formule | 213.37 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
| Forme physique | Liquide |