Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoyle-2-désoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose
Code produit 15490647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490647 1 g 1g
15400657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490647 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66805.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 97614-43-2 | C26H21FO7 | 464.445 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate and is used as an OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique utilisé comme composants OLED.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme ou le dichlorométhane
Remarques
Réfrigéré. Tenir à l’écart de la chaleur et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97614-43-2
Formule moléculaire C26H21FO7
Poids moléculaire (g/mol) 464.445
Numéro MDL MFCD00083339
Clé InChI JOAHVPNLVYCSAN-UXGLMHHASA-N
Synonyme 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxy methyl-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-, a-d-arabinofuranose, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-a-d-arabinofuranose, 2r,3r,4s,5r-3,5-bis benzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl methyl benzoate, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxymethyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-md-arabinose, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-d-ribofuranose, pubchem20401, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-ribofuranose
CID PubChem 11754171
Nom IUPAC Benzoate de [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl]méthyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)F)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose
Point de fusion 76°C to 78°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform or dichloromethane
Poids de la formule 464.44
Forme physique Poudre