Learn More
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene is used in the preparation of sandwich complexes of scandium, yttrium and lanthanide ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,3,5-tri-tert-butylbenzène est utilisé dans la préparation de complexes sandwich d’ions scandium, yttrium et lanthanides.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene |
| Point de fusion | 69°C to 73°C |
| Point d’ébullition | 121°C to 122°C (12 mmHg) |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1909579 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 246.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |