Learn More
1,3,5-Tri-tert-butylbenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339525 50 g 50g
11329525 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18832.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1460-02-2 | C18H30 | 246.438 g/mol
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene is used in the preparation of sandwich complexes of scandium, yttrium and lanthanide ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5-tri-tert-butylbenzène est utilisé dans la préparation de complexes sandwich d’ions scandium, yttrium et lanthanides.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1460-02-2
Formule moléculaire C18H30
Poids moléculaire (g/mol) 246.438
Numéro MDL MFCD00008831
Clé InChI GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-tri-tert-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1,1-dimethylethyl, 1,3,5-tri-t-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tri-tert-butyl, 1,3,5-tris tert-butyl benzene, pubchem13719, intermediates-zcf02115, acmc-209cw6, 2,4,6-tri-tert-butylphenyl, ksc490m7l
CID PubChem 15089
Nom IUPAC 1,3,5-tritert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Point de fusion 69°C to 73°C
Point d’ébullition 121°C to 122°C (12 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 1909579
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 246.44
Pourcentage de pureté ≥97%