Learn More
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triallyl isocyanurate |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2 |
| Poids de la formule | 249.1113 |