Learn More
1,3,5-Triaza--phosphaadamantane,7-phosphaadamantane, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452829 1 g 1g
15462829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66785.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53597-69-6 | C6H12N3P | 157.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53597-69-6
Formule moléculaire C6H12N3P
Poids moléculaire (g/mol) 157.157
Numéro MDL MFCD00154905
Clé InChI FXXRPTKTLVHPAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane,min, acmc-20ap5q, 1,5-triaza-9-phospha-adamantane, 1,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13.7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.1 3,7 decane
CID PubChem 143061
SMILES C1N2CN3CN1CP(C2)C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Point de fusion 244°C to 250°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 157.15
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide