Learn More
1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione |
| CAS | 108-80-5 |
| Formule moléculaire | C3H3N3O3 |
| Numéro MDL | MFCD00082990 |
| Quantité | 1 kg |
| SMILES | O=C(NC(N1)=O)NC1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.07 |
| Pourcentage de pureté | 98% |