Learn More
1,3,5-Tribenzyl hexahydro-1,3,5-triazine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445750 25 g 25g
11435750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445750 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25964.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2547-66-2 | C24H27N3 | 357.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2547-66-2
Formule moléculaire C24H27N3
Poids moléculaire (g/mol) 357.50
Numéro MDL MFCD00014599
Clé InChI VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tribenzylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl, 1,3,5-trisbenzyl-1,3,5-triazaperhydroine, acmc-1cmek, 1,3,5-tribenzyl-1,3,5 triazinane, 1,3,5-triazine,hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl
CID PubChem 75685
Nom IUPAC 1,3,5-tribenzyle-1,3,5-triazinane
SMILES C(N1CN(CC2=CC=CC=C2)CN(CC2=CC=CC=C2)C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Point de fusion 50°C to 51°C
Point d’ébullition 100°C (0.005 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 357.49
Pourcentage de pureté ≥98%