Learn More
1,3,5-tribromobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466706 500 g 500g
11446706 25 g 25g
11456706 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23860.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314.80 g/mol
1,3,5-Tribromobenzene is used as an intermediate for active pharmaceutical ingredient manufacturing. It acts as an intermediate for the preparation of 1,3,5-trimethoxytoluene. It forms molecular complexes with [60]-and [70] fullerenes. Further, it is employed as an internal standard during derivatization step in the determination of cyanide in human plasma and urine by gas chromatography-mass spectrometry. In addition to this, it reacts with the perfluoroalkenylzinc reagent in the presence of tetrakis(triphenylphosphine)palladium catalyst to yield a trifunctional monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorovinyl)benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5-tribromobenzène est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de principes actifs pharmaceutiques. Il agit comme intermédiaire pour la préparation du 1,3,5-triméthoxytoluène. Il forme des complexes moléculaires avec les fullerènes [60] et [70]. De plus, il est utilisé comme étalon interne lors de l’étape de dérivatisation de la détermination du cyanure dans le plasma et l’urine de l’homme par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse. De plus, il réagit avec le réactif perfluoroalkénylzinc en présence du catalyseur tétrakis(triphénylphosphine)palladium pour obtenir un monomère trifonctionnel 1,3,5-tris(alfa, bêta, bêta-trifluorovinyl)benzène.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol chaud et l’acide acétique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 626-39-1
Formule moléculaire C6H3Br3
Poids moléculaire (g/mol) 314.80
Numéro MDL MFCD00000080
Clé InChI YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
CID PubChem 12279
Nom IUPAC 1,3,5-tribromobenzène
SMILES BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tribromobenzene
Point de fusion 121°C to 124°C
Point d’ébullition 271°C
Quantité 500 g
Beilstein 1858917
Informations sur la solubilité Soluble in hot ethanol and acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 314.8
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.