Learn More
1,3,5-tribromobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696362 25 g Flacon en verre 25g
10448700 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161080250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-39-1
Formule moléculaire C6H3Br3
Poids moléculaire (g/mol) 314.80
Numéro MDL MFCD00000080
Clé InChI YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
CID PubChem 12279
Nom IUPAC 1,3,5-tribromobenzene
SMILES BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Tribromobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118°C to 123°C
Couleur Marron-orange à blanc
Point d’ébullition 271°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H3Br3
Quantité 25 g
Beilstein 05, 213
Poids de la formule 314.79
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre